3,6-Dicloropiridazina ≥98.0% (por GC)

Proveedor: TCI
Atención

D1465-25G D1465-500G
TCIAD1465-25GEA 17 EUR
TCIAD1465-25G TCIAD1465-500G
3,6-Dicloropiridazina ≥98.0% (por GC)
3,6-Dicloropiridazina
Formula: C₄H₂Cl₂N₂
MW: 148,98 g/mol
Pto. Ebullición: 89 - 91 °C (0,2 -rr)
Pto. de fusión: 70 °C
Densidad: 1,7 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00006466
Núm. CAS: 141-30-0
EINECS: 205-478-6
ADR: 6.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ea1d188683e53a57b94a516d1158ac166c91e11f&vid=ea1d188683e53a57b94a516d1158ac166c91e11f&prid=web&clid=SAPDAM

Order Now

Resultados test especificaciones

Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 67.0 to 70.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR