2,4,5-Tricloropirimidina ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
|
Atención
|
T2512-25G
T2512-5G
TCIAT2512-25GEA
214
EUR
TCIAT2512-25G
TCIAT2512-5G
2,4,5-Tricloropirimidina ≥98.0% (por GC)
2,4,5-Tricloropirimidina
Formula:
C₄HCl₃N₂ MW: 183,42 g/mol Pto. Ebullición: 96°C |
Número MDL:
MFCD03788200 Núm. CAS: 5750-76-5 ADR: 9, |
|
Resultados test especificaciones
Appearance | Colorless to Light orange to Yellow clear liquid |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Learn more
![](/m-es.vwr.com/es_ES/images/about_vwr_275x315.jpg)