2,4-Dicloro-5-metilpirimidina 98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
398290050 398290010
ACRO398290050EA 231 EUR
ACRO398290050 ACRO398290010
2,4-Dicloro-5-metilpirimidina 98%
2,4-Dicloro-5-metilpirimidina
Formula: C₅H₄Cl₂N₂
Pto. Ebullición: 109 °C (11 mmHg)
Pto. de fusión: 26…28 °C
Densidad: 1,39 g/cm³
Pto. de inflamación: 113 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00023197
Núm. CAS: 1780-31-0
EINECS: 217-227-8
UN: 3261
ADR: 8,II
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Light yellow Low melting solid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥97.5 %