2,4-Dicloro-5-metilpirimidina ≥98.0% (por GC)

Proveedor: TCI
Atención

D3613-1G D3613-25G D3613-5G
TCIAD3613-1GEA 30 EUR
TCIAD3613-1G TCIAD3613-25G TCIAD3613-5G
2,4-Dicloro-5-metilpirimidina ≥98.0% (por GC)
2,4-Dicloro-5-metilpirimidina
Formula: C₅H₄Cl₂N₂
MW: 163,01 g/mol
Pto. Ebullición: 109°C
Pto. de fusión: 26 °C
Densidad: 1,39 g/cm³ (25 °C)
Número MDL: MFCD00023197
Núm. CAS: 1780-31-0
EINECS: 217-227-8
ADR: 8,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=17b1833fe7179da6c04de6b7736474f0eeb3eba6&vid=17b1833fe7179da6c04de6b7736474f0eeb3eba6&prid=web&clid=SAPDAM

Order Now

Resultados test especificaciones

Appearance White to Almost white powder to lump
Purity (GC) min. 98.0 %

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR