5-Cloro-1-indanona ≥97.0% (por GC)

Proveedor: TCI
Atención

C1644-1G C1644-5G
TCIAC1644-1GEA 34 EUR
TCIAC1644-1G TCIAC1644-5G
5-Cloro-1-indanona ≥97.0% (por GC)
5-Cloro-1-indanona
Formula: C₉H₇ClO
MW: 166,61 g/mol
Pto. Ebullición: 150 °C (0,2 -rr)
Pto. de fusión: 100 °C
Número MDL: MFCD00041456
Núm. CAS: 42348-86-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ae657af745026833a612cfd3208d9915c9635a63&vid=ae657af745026833a612cfd3208d9915c9635a63&prid=web&clid=SAPDAM

Order Now

Resultados test especificaciones

Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 97.0 %
Melting point 93.0 to 97.0 deg-C

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR