1,8-Dicloro-9,10-antraquinona ≥95.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: 1,8-Dicloroantraquinona
D0329-25G D0329-250G
TCIAD0329-25GEA 37 EUR
TCIAD0329-25G TCIAD0329-250G
1,8-Dicloro-9,10-antraquinona ≥95.0% (por GC)
1,8-Dicloro-9,10-antraquinona
Formula: C₁₄H₆Cl₂O₂
MW: 277.11 g/mol
Número MDL: MFCD00001191
Núm. CAS: 82-43-9
EINECS: 201-420-9
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=1e064e9da82bb107d9bfdbceb024ea2577f39c10&vid=1e064e9da82bb107d9bfdbceb024ea2577f39c10&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Green to Brown powder to crystal
Purity (GC) min. 95.0 %
Melting point 201.0 to 206.0 deg-C