Sincloseno ≥95.0% (by titrimetric analysis)
Proveedor: TCI
Peligro
Sinónimos: Trichloro-1,3,5-triazinetrion, 1,3,5-Trichlorohexahydro-1,3,5-triazine-2,4,6-trione, Trichlorocyanuric acid, TCCA, 1,3,5-Trichloro-1,3,5-triazine-2,4,6-trione, Trichloroisocyanuric acid
T0620-25G T0620-500G
TCIAT0620-25GEA 16 EUR
TCIAT0620-25G TCIAT0620-500G
Sincloseno ≥95.0% (by titrimetric analysis)
Sincloseno
Formula: C₃Cl₃N₃O₃
MW: 232,41 g/mol
Pto. Ebullición: 413 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 225…230 °C
Densidad: 2,07 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: ≥ 225 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00006553
Núm. CAS: 87-90-1
EINECS: 201-782-8
UN: 2468
ADR: 5.1,II
Índice Merck: 14,09641
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=be99e71daba067f46d5d31e64b31159d2bf26299&vid=be99e71daba067f46d5d31e64b31159d2bf26299&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Iodometric Titration) min. 95.0 %
Solubility in Acetone very faint turbidity