(±)-Ácido 2-cloropropionico ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
|
Peligro
|
C0275-25G
C0275-500G
TCIAC0275-25GEA
26
EUR
TCIAC0275-25G
TCIAC0275-500G
(±)-Ácido 2-cloropropionico ≥98.0% (by GC, titration analysis)
(±)-Ácido 2-cloropropionico
Formula:
C₃H₅ClO₂ Pto. Ebullición: 186°C Pto. de fusión: –12°C Densidad: 1,27 g/cm³ (20 °C) Pto. de inflamación: 106°C |
Número MDL:
MFCD00004224 Núm. CAS: 598-78-7 EINECS: 209-952-3 UN: 2511 ADR: 8,III |
|
Resultados test especificaciones
Appearance | Colorless to Almost colorless clear liquid |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Purity (Neutralization titration) | min. 98.0 % |