Ácido 2-cloro-m-toluico ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Atención
C2114-25G C2114-5G
TCIAC2114-25GEA 117 EUR
TCIAC2114-25G TCIAC2114-5G
Ácido 2-cloro-m-toluico ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Ácido 2-cloro-m-toluico
Formula: C₈H₇ClO₂
Número MDL: MFCD00079736
Núm. CAS: 15068-35-6
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=8550891252df64fb0685684ff53342d01731318f&vid=8550891252df64fb0685684ff53342d01731318f&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 140.0 to 144.0 deg-C