Ácido 2-cloronicotinico ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Atención
C1108-25G C1108-250G
TCIAC1108-25GEA 16 EUR
TCIAC1108-25G TCIAC1108-250G
Ácido 2-cloronicotinico ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
Ácido 2-cloronicotinico
Formula: C₆H₄ClNO₂
Pto. Ebullición: 284 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 181 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00006236
Núm. CAS: 2942-59-8
EINECS: 220-937-0
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=7b2fbe6cbdb0d2456e9798fe0a8b60d7196aa1a4&vid=7b2fbe6cbdb0d2456e9798fe0a8b60d7196aa1a4&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Solubility in hot Methanol almost transparency