Ácido 2-cloro-5-nitrocinámico ≥97.0% (by titrimetric analysis)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: 3-(2-Chloro-5-nitrophenyl)acrylic acid
C1206-25G C1206-5G
TCIAC1206-25GEA 225 EUR
TCIAC1206-25G TCIAC1206-5G
Ácido 2-cloro-5-nitrocinámico ≥97.0% (by titrimetric analysis)
Ácido 2-cloro-5-nitrocinámico
Formula: C₉H₆ClNO₄
MW: 227,6 g/mol
Pto. de fusión: 223…234 °C
Número MDL: MFCD00063312
Núm. CAS: 36015-19-7
ADR: 9,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=a648e50b9b42db8258adb527b0f6394655320cc3&vid=a648e50b9b42db8258adb527b0f6394655320cc3&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Yellow to Green powder to crystal
Purity (Neutralization titration) min. 97.0 %
Solubility in hot Methanol very faint turbidity