Ácido 3,5-dicloro-4-hidroxibenzoico ≥98.0% (by titrimetric analysis)
Proveedor: TCI
Atención
D0373-25G D0373-5G
TCIAD0373-25GEA 72 EUR
TCIAD0373-25G TCIAD0373-5G
Ácido 3,5-dicloro-4-hidroxibenzoico ≥98.0% (by titrimetric analysis)
Ácido 3,5-dicloro-4-hidroxibenzoico
Formula: C₇H₄Cl₂O₃
Pto. Ebullición: 341 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 268…269 °C
Número MDL: MFCD00002550
Núm. CAS: 3336-41-2
EINECS: 222-071-9
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=2e170486878fbfbc53704030fb1382e72cac3098&vid=2e170486878fbfbc53704030fb1382e72cac3098&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Solubility in Methanol almost transparency