2-Cloro-3-fluoropiridina ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Peligro
C2447-25G C2447-5G
TCIAC2447-25GEA 163 EUR
TCIAC2447-25G TCIAC2447-5G
2-Cloro-3-fluoropiridina ≥98.0% (por GC)
2-Cloro-3-fluoropiridina
Formula: C₅H₃ClFN
Pto. Ebullición: 80°C
Pto. de inflamación: 63°C
Número MDL: MFCD03095302
Núm. CAS: 17282-04-1
ADR: 6.1,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=2c83e6f41e3db0aa33dba382f318a82442dd6008&vid=2c83e6f41e3db0aa33dba382f318a82442dd6008&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %