2,4-Dicloro-5-fluoropirimidina ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
D3374-25G D3374-5G
TCIAD3374-25GEA 146 EUR
TCIAD3374-25G TCIAD3374-5G
2,4-Dicloro-5-fluoropirimidina ≥98.0% (por GC)
2,4-Dicloro-5-fluoropirimidina
Formula: C₄HCl₂FN₂
Pto. Ebullición: 80°C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00233551
Núm. CAS: 2927-71-1
ADR: 8,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=b14843fbcbaf465eb1a83c02296d65d948b79ddf&vid=b14843fbcbaf465eb1a83c02296d65d948b79ddf&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Light yellow to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 37.0 to 41.0 deg-C