2-Cloro-5-fluorobenzonitrilo ≥98.0% (por GC)

Proveedor: TCI
Peligro

C2080-1G C2080-5G
TCIAC2080-1GEA 29 EUR
TCIAC2080-1G TCIAC2080-5G
2-Cloro-5-fluorobenzonitrilo ≥98.0% (por GC)
2-Cloro-5-fluorobenzonitrilo
Formula: C₇H₃ClFN
MW: 155,56 g/mol
Número MDL: MFCD03094168
Núm. CAS: 57381-56-3
EINECS: 260-714-5
UN: 3439
ADR: 6.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=b74ee43c8c01c573f20a833cd6df4eaeecf4bbd4&vid=b74ee43c8c01c573f20a833cd6df4eaeecf4bbd4&prid=web&clid=SAPDAM

Order Now

Resultados test especificaciones

Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 82.0 to 86.0 deg-C

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR