Ácido clorodifluoroacético ≥98.0% (by titrimetric analysis)
Proveedor: TCI
Peligro
Sinónimos: Difluorochloroacetic acid
C0990-25G C0990-500G
TCIAC0990-25GEA 22 EUR
TCIAC0990-25G TCIAC0990-500G
Ácido clorodifluoroacético ≥98.0% (by titrimetric analysis)
Ácido clorodifluoroacético
Formula: C₂HClF₂O₂
MW: 130,48 g/mol
Pto. Ebullición: 126°C
Densidad: 2,02 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00004176
Núm. CAS: 76-04-0
EINECS: 200-928-8
UN: 3261
ADR: 8,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=806e8a981c6efc5ac8cb6d2ce4cc5920e9a30cc7&vid=806e8a981c6efc5ac8cb6d2ce4cc5920e9a30cc7&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Brown powder to lump
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Freezing point 20.0 to 24.0 deg-C