Anhídrido clorodifluoroacético ≥98.0% (by titrimetric analysis)
Proveedor: TCI
Peligro
C1503-10G C1503-25G
TCIAC1503-10GEA 74 EUR
TCIAC1503-10G TCIAC1503-25G
Anhídrido clorodifluoroacético ≥98.0% (by titrimetric analysis)
Anhídrido clorodifluoroacético
Formula: C₄Cl₂F₄O₃
Pto. Ebullición: 93,5 - 94 °C (1013 hPa)
Densidad: 1,3953 g/cm³ (20 °C)
Número MDL: MFCD00000774
Núm. CAS: 2834-23-3
EINECS: 220-603-4
UN: 3265
ADR: 8,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=7766ae3446c0599780b6ffd4e5f2969e281a2a93&vid=7766ae3446c0599780b6ffd4e5f2969e281a2a93&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %