2-Cloro-3-iodopiridina ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
C2193-1G C2193-5G
TCIAC2193-1GEA 16 EUR
TCIAC2193-1G TCIAC2193-5G
2-Cloro-3-iodopiridina ≥98.0% (por GC)
2-Cloro-3-iodopiridina
Formula: C₅H₃ClIN
MW: 239,44 g/mol
Número MDL: MFCD00661298
Núm. CAS: 78607-36-0
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=3480ec77c7bc490c5fcc9401213aecfb46161f9f&vid=3480ec77c7bc490c5fcc9401213aecfb46161f9f&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 93.0 to 97.0 deg-C