4-Cloro-2-iodoanísol ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: 4-chloro-2-iodo-1-methoxybenzene
C2298-25G C2298-5G
TCIAC2298-25GEA 208 EUR
TCIAC2298-25G TCIAC2298-5G
4-Cloro-2-iodoanísol ≥98.0% (por GC)
4-Cloro-2-iodoanísol
Formula: C₇H₆ClIO
MW: 268,48 g/mol
Número MDL: MFCD00052858
Núm. CAS: 52807-27-9
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=64117cdf0a67610b458bf1bdfbad8451d6128727&vid=64117cdf0a67610b458bf1bdfbad8451d6128727&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 45.0 to 49.0 deg-C