Isocianato de 2-cloroetilo ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Peligro
Sinónimos: Isocyanic acid 2-Chloroethyl ester
I0293-25G I0293-5G
TCIAI0293-25GEA 79 EUR
TCIAI0293-25G TCIAI0293-5G
Isocianato de 2-cloroetilo ≥98.0% (por GC)
Isocianato de 2-cloroetilo
Formula: C₃H₄ClNO
MW: 105.52 g/mol
Pto. Ebullición: 135°C
Pto. de inflamación: 56°C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00002043
Núm. CAS: 1943-83-5
EINECS: 217-734-4
UN: 2478
ADR: 3 III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=5e43dba3520556f5d4f2f667bc1b5ae02b80a637&vid=5e43dba3520556f5d4f2f667bc1b5ae02b80a637&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %