Isocianato de 2,3-diclorofenilo ≥97.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Peligro
Sinónimos: Isocyanic acid 2,3-Dichlorophenyl ester
I0499-5G I0499-1G
TCIAI0499-5GEA 51 EUR
TCIAI0499-5G TCIAI0499-1G
Isocianato de 2,3-diclorofenilo ≥97.0% (por GC)
Isocianato de 2,3-diclorofenilo
Formula: C₇H₃Cl₂NO
Pto. Ebullición: 66°C
Densidad: 1,42 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00002000
Núm. CAS: 41195-90-8
EINECS: 255-253-1
UN: 2250
ADR: 6.1,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=8a62bbc2137d9b9140f91d2abb2900b430baa528&vid=8a62bbc2137d9b9140f91d2abb2900b430baa528&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %