Isocianato de clorosulfonilo ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Peligro
C0886-25G C0886-500G C0886-100G
TCIAC0886-25GEA 28 EUR
TCIAC0886-25G TCIAC0886-500G TCIAC0886-100G
Isocianato de clorosulfonilo ≥98.0% (por GC)
Isocianato de clorosulfonilo
Formula: CClNO₃S
MW: 141.53 g/mol
Pto. Ebullición: 107°C
Pto. de fusión: –80°C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00011608
Núm. CAS: 1189-71-5
EINECS: 214-715-2
UN: 3265
ADR: 8 II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=746cffb0636acb6236846bedeb010c1bee508e89&vid=746cffb0636acb6236846bedeb010c1bee508e89&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Argentmetric Titration) min. 97.0 %