2-Amino-6-clorpurina ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Sinónimos: 6-Cloro-7H-purin-2-ilamina
A1407-1G A1407-5G
TCIAA1407-1GEA 16 EUR
TCIAA1407-1G TCIAA1407-5G
2-Amino-6-clorpurina ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
2-Amino-6-clorpurina
Formula: C₅H₄ClN₅
Pto. de fusión: 300 °C
Número MDL: MFCD00075252
Núm. CAS: 10310-21-1
EINECS: 233-686-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=f4bf2b9e0f616d98a54d88681c53703f87b35bb4&vid=f4bf2b9e0f616d98a54d88681c53703f87b35bb4&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %