2-Amino-3,5-dicloropiridina ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: 3,5-Dicloro-2-piridilamina, 3,5-Dicloropiridin-2-amina
A1502-25G A1502-5G
TCIAA1502-25GEA 81 EUR
TCIAA1502-25G TCIAA1502-5G
2-Amino-3,5-dicloropiridina ≥98.0% (by GC, titration analysis)
2-Amino-3,5-dicloropiridina
Formula: C₅H₄Cl₂N₂
MW: 163,01 g/mol
Pto. de fusión: 79…83 °C
Número MDL: MFCD00006313
Núm. CAS: 4214-74-8
EINECS: 224-143-5
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=f97d5964ffd01eb139f57126ea001a0b8df0ba75&vid=f97d5964ffd01eb139f57126ea001a0b8df0ba75&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Brown powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 78.0 to 82.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency