2-Amino-3-cloro-5-metilpiridina ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
A1887-1G A1887-5G
TCIAA1887-1GEA 44 EUR
TCIAA1887-1G TCIAA1887-5G
2-Amino-3-cloro-5-metilpiridina ≥98.0% (por GC)
2-Amino-3-chloro-5-methylpyridine
Formula: C₆H₇ClN₂
MW: 142,59 g/mol
Número MDL: MFCD07368858
Núm. CAS: 31430-41-8
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=b1b5f434d11ffcec7d75ad4b996ea71b324e65e8&vid=b1b5f434d11ffcec7d75ad4b996ea71b324e65e8&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Light yellow to Brown to Dark green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 58.0 to 62.0 deg-C