2-Amino-5-cloro-3-nitropiridina ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
|
Atención
|
Sinónimos:
5-Cloro-3-nitro-2-piridilamina
A1557-25G
A1557-5G
TCIAA1557-25GEA
91
EUR
TCIAA1557-25G
TCIAA1557-5G
2-Amino-5-cloro-3-nitropiridina ≥98.0% (por GC)
2-Amino-5-cloro-3-nitropiridina
Formula:
C₅H₄ClN₃O₂ MW: 173,56 g/mol |
Número MDL:
MFCD00092011 Núm. CAS: 5409-39-2 |
Resultados test especificaciones
Appearance | Light yellow to Brown to Dark green powder to crystal |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Melting point | 194.0 to 198.0 deg-C |