2,4-Dicloro-5-nitropirimidina ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Peligro
D3721-25G D3721-5G
TCIAD3721-25GEA 224 EUR
TCIAD3721-25G TCIAD3721-5G
2,4-Dicloro-5-nitropirimidina ≥98.0% (por GC)
2,4-Dicloro-5-nitropirimidina
Formula: C₄HCl₂N₃O₂
MW: 193,98 g/mol
Pto. Ebullición: 139°C
Pto. de fusión: 29,3 °C
Densidad: 1,74 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00127867
Núm. CAS: 49845-33-2
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=e13203cde318768265384533b3246f59f2058ca7&vid=e13203cde318768265384533b3246f59f2058ca7&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Light yellow to Yellow to Green powder to lump
Purity (GC) min. 98.0 %