3-Cloro-6-metoxipiridazina ≥97.0% (por GC)
Proveedor: TCI
|
Atención
|
C2376-25G
C2376-5G
TCIAC2376-25GEA
211
EUR
TCIAC2376-25G
TCIAC2376-5G
3-Cloro-6-metoxipiridazina ≥97.0% (por GC)
3-Cloro-6-metoxipiridazina
Formula:
C₅H₅ClN₂O MW: 144,56 g/mol Pto. Ebullición: 175°C Pto. de fusión: 91 °C |
Número MDL:
MFCD00006467 Núm. CAS: 1722-10-7 EINECS: 217-019-7 |
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Almost white powder to crystal |
Purity (GC) | min. 97.0 % |
Melting point | 89.0 to 93.0 deg-C |
Learn more
About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...