Cloruro de colina ≥98.0% (by titrimetric analysis)
Proveedor: TCI
Atención
C0329-25G C0329-500G
TCIAC0329-25GEA 20 EUR
TCIAC0329-25G TCIAC0329-500G
Cloruro de colina ≥98.0% (by titrimetric analysis)
Cloruro de colina
Formula: HOH₂CCH₂N(CH₃)₃Cl
Pto. de fusión: 302°C
Densidad: ~ 1,205 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00011721
Núm. CAS: 67-48-1
EINECS: 200-655-4
Índice Merck: 14,02206
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=7c710b9b91797f7e2d03a26c54210d2f7f44e1b5&vid=7c710b9b91797f7e2d03a26c54210d2f7f44e1b5&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 % (after drying)
Purity (Argentmetric Titration) min. 98.0 % (after drying)
Solubility in Water almost transparency
Drying loss max. 1.0 %