2-Cloropiridin-3-ol ≥98.0% (by GC, titration analysis)

Proveedor: TCI
Atención

C1152-10G C1152-25G
TCIAC1152-10GEA 32 EUR
TCIAC1152-10G TCIAC1152-25G
2-Cloropiridin-3-ol ≥98.0% (by GC, titration analysis)
2-Cloropiridin-3-ol
Formula: C₅H₄ClNO
Pto. Ebullición: 212 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 170…171 °C
Número MDL: MFCD00006235
Núm. CAS: 6636-78-8
EINECS: 229-635-3
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=0ea5fc9371ae7ac50d80ddc5829cb8718e313c81&vid=0ea5fc9371ae7ac50d80ddc5829cb8718e313c81&prid=web&clid=SAPDAM

Order Now

Resultados test especificaciones

Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 167.0 to 172.0 deg-C


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR