4-Clororesorcinol ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: 4-Chlorobenzene-1,3-diol, 1-Chloro-2,4-dihydroxybenzene
C0285-25G C0285-500G
TCIAC0285-25GEA 29 EUR
TCIAC0285-25G TCIAC0285-500G
4-Clororesorcinol ≥98.0% (por GC)
4-Clororesorcinol
Formula: C₆H₅ClO₂
MW: 144.56 g/mol
Pto. Ebullición: 256°C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00002273
Núm. CAS: 95-88-5
EINECS: 202-462-0
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=9f8eebb894df191fadab0d085ed47658a22c60b7&vid=9f8eebb894df191fadab0d085ed47658a22c60b7&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Light yellow to Dark green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 105.0 to 110.0 deg-C