2-Clorotioanisol ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
C2069-25G C2069-5G
TCIAC2069-25GEA 62 EUR
TCIAC2069-25G TCIAC2069-5G
2-Clorotioanisol ≥98.0% (por GC)
2-Clorotioanisol
Formula: C₇H₇ClS
Pto. Ebullición: 227°C
Número MDL: MFCD00040124
Núm. CAS: 17733-22-1
ADR: 9,
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=94c8278fe693ff52f520989112d5cd1a215b05b1&vid=94c8278fe693ff52f520989112d5cd1a215b05b1&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %