Rojo de clorofenol ≥93.0% (by HPLC)
Proveedor: TCI
Atención
C0245-1G C0245-5G
TCIAC0245-1GEA 17 EUR
TCIAC0245-1G TCIAC0245-5G
Rojo de clorofenol ≥93.0% (by HPLC)
Rojo de clorofenol
Formula: C₁₉H₁₂Cl₂O₅S
Pto. de fusión: ∼261 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00005877
Núm. CAS: 4430-20-0
EINECS: 224-619-2
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=c9b190b4b4f823ca678a2bd7ef504f8e35116e59&vid=c9b190b4b4f823ca678a2bd7ef504f8e35116e59&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Light yellow to Amber to Dark green powder to crystal
Purity (HPLC) min. 93.0 area%
Absorbance min. 0.520 (4 mg/L, pH7.0, 573.0 to 577.0 nm)
Transition interval (pH) (yellow)5.0 to 6.6 (red purple)