Butironitrilo ≥99.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Peligro
Sinónimos: n-Butyronitrile
B0768-25ML B0768-500ML
TCIAB0768-25MLEA 16 EUR
TCIAB0768-25ML TCIAB0768-500ML
Butironitrilo ≥99.0% (por GC)
Butironitrilo
Formula: C₄H₇N
Pto. Ebullición: 118 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: –112 °C
Densidad: 0,79 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: 17°C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00001968
Núm. CAS: 109-74-0
EINECS: 203-700-6
UN: 2411
ADR: 3,II
Índice Merck: 14,01597
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=baca4c9649056aa2831683c9ced05d6cd5072e2a&vid=baca4c9649056aa2831683c9ced05d6cd5072e2a&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %