Bencilo cianuro ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Peligro
P0128-25ML P0128-500ML
TCIAP0128-25MLEA 18 EUR
TCIAP0128-25ML TCIAP0128-500ML
Bencilo cianuro ≥98.0% (por GC)
Bencilo cianuro
Formula: (C₆H₅)CH₂CN
Pto. Ebullición: 230°C
Pto. de fusión: –24°C
Densidad: 1,02 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: 101°C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00001894
Núm. CAS: 140-29-4
EINECS: 205-410-5
UN: 2470
ADR: 6.1,III
Índice Merck: 14,01131
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %