4-Fenilbenzonitrilo ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Peligro
Sinónimos: p-Fenilbenzonitrilo
C1299-25G C1299-5G
TCIAC1299-25GEA 135 EUR
TCIAC1299-25G TCIAC1299-5G
4-Fenilbenzonitrilo ≥98.0% (por GC)
4-Fenilbenzonitrilo
Formula: C₁₃H₉N
MW: 179,22 g/mol
Pto. Ebullición: 193°C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00001821
Núm. CAS: 2920-38-9
EINECS: 220-860-2
UN: 3439
ADR: 6.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=e8c83a9d3d210cb43ead9a21c2999fde18c0de51&vid=e8c83a9d3d210cb43ead9a21c2999fde18c0de51&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 85.0 to 88.0 deg-C