Cyanocobalamina ≥95.0% (by UV/Vis)
Proveedor: TCI
C0449-1G C0449-100MG
TCIAC0449-1GEA 86 EUR
TCIAC0449-1G TCIAC0449-100MG
Cyanocobalamina ≥95.0% (by UV/Vis)
Cyanocobalamina
Formula: C₆₃H₈₈CoN₁₄O₁₄P
Pto. de fusión: 320 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00151092
Núm. CAS: 68-19-9
EINECS: 200-680-0
Índice Merck: 14,10014
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Red to Dark red to Dark purple powder to crystal
Purity (UV-vis method) 95.0 to 105.0 % (calcd.on dried substance)
abs-ratio (a/b) 0.53 to 0.59 (E278/E361)
abs-ratio (2a/2b) 0.29 to 0.32 (E550/E361)
Drying loss max. 10.0 %