Cianoguanidina ≥98.0% (by titrimetric analysis)
Proveedor: TCI
Sinónimos: N-Cianoguanidina
C0454-500G C0454-25G
TCIAC0454-500GEA 28 EUR
TCIAC0454-500G TCIAC0454-25G
Cianoguanidina ≥98.0% (by titrimetric analysis)
Cianoguanidina
Formula: (H₂N)₂CNCN
MW: 84.08 g/mol
Pto. Ebullición: 143
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00008066
Núm. CAS: 461-58-5
EINECS: 207-312-8
Índice Merck: 14,03092
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=261cad1de94683447fa014a27abc95d12ae00084&vid=261cad1de94683447fa014a27abc95d12ae00084&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 209.0 to 213.0 deg-C