Piridina-2-carbonitrilo ≥99.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Peligro
Sinónimos: 2-Cyanopyridine, 2-Pyridinecarbonitrile, Picolinonitrile
C0455-25G C0455-500G
TCIAC0455-25GEA 16 EUR
TCIAC0455-25G TCIAC0455-500G
Piridina-2-carbonitrilo ≥99.0% (por GC)
Piridina-2-carbonitrilo
Formula: C₆H₄N₂
Pto. Ebullición: 225°C
Pto. de fusión: 26…28 °C
Densidad: 1,081 g/cm³ (25 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00006218
Núm. CAS: 100-70-9
EINECS: 202-880-3
UN: 3439
ADR: 6.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=50f12477d645d64a1527dc7d983ef822a026e5aa&vid=50f12477d645d64a1527dc7d983ef822a026e5aa&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White or Colorless to Light yellow powder to lump to clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %