Cloruro de 4-cianobenzoilo ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Peligro
C1182-25G C1182-5G
TCIAC1182-25GEA 231 EUR
TCIAC1182-25G TCIAC1182-5G
Cloruro de 4-cianobenzoilo ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Cloruro de 4-cianobenzoilo
Formula: C₈H₄ClNO
Pto. Ebullición: 110°C
Pto. de fusión: 78,5 °C
Número MDL: MFCD00001822
Núm. CAS: 6068-72-0
EINECS: 228-005-5
UN: 3261
ADR: 8,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=95dbeb142cd92920948a5c8e9859ce520c8e5187&vid=95dbeb142cd92920948a5c8e9859ce520c8e5187&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Argentmetric Titration) min. 98.0 %
Melting point 68.0 to 71.0 deg-C