3-Metoxipropiononitrilo ≥99.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
M0653-25ML M0653-500ML
TCIAM0653-25MLEA 16 EUR
TCIAM0653-25ML TCIAM0653-500ML
3-Metoxipropiononitrilo ≥99.0% (por GC)
3-Metoxipropiononitrilo
Formula: C₄H₇NO
Pto. Ebullición: 166°C
Pto. de fusión: -63°C
Densidad: 0,94 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: 65°C
Número MDL: MFCD00001958
Núm. CAS: 110-67-8
EINECS: 203-790-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ad440cb5d541fa76a65600f9bb12c9511fd0b2a0&vid=ad440cb5d541fa76a65600f9bb12c9511fd0b2a0&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %