Ftalonitrilo ≥99.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Peligro
Sinónimos: 1,2-Bencenodicarbonitrilo, Benceno-1,2-dicarbonitrilo
P0404-25G P0404-500G P0404-100G
TCIAP0404-25GEA 16 EUR
TCIAP0404-25G TCIAP0404-500G TCIAP0404-100G
Ftalonitrilo ≥99.0% (por GC)
Ftalonitrilo
Formula: C₈H₄N₂
Pto. Ebullición: 305 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 138…141 °C
Densidad: 1,1 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00001771
Núm. CAS: 91-15-6
EINECS: 202-044-8
UN: 3439
ADR: 6.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=dbc5855a688853d5d932798b27c8a8fe49f318ff&vid=dbc5855a688853d5d932798b27c8a8fe49f318ff&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 99.0 %
Melting point 140.0 to 143.0 deg-C
Solubility in hot Methanol almost transparency
Ignition residue (Sulfate) max. 0.1 %