3,4-Dicianoanilina ≥98.0% (by total nitrogen basis)
Proveedor: TCI
Peligro
A1166-25G A1166-5G
TCIAA1166-25GEA 429 EUR
TCIAA1166-25G TCIAA1166-5G
3,4-Dicianoanilina ≥98.0% (by total nitrogen basis)
3,4-Dicianoanilina
Formula: C₈H₅N₃
Pto. Ebullición: 321 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 180…182 °C
Número MDL: MFCD00041741
Núm. CAS: 56765-79-8
EINECS: 260-370-6
UN: 2811
ADR: 6.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=0c51a4d58c8899fea40eda2a30cfa761b3413780&vid=0c51a4d58c8899fea40eda2a30cfa761b3413780&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (HPLC) min. 97.0 area%
Purity (with Total Nitrogen) min. 98.0 %
Melting point 179.0 to 182.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency