3-Nitroftalonitrilo ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
N0566-25G N0566-5G
TCIAN0566-25GEA 81 EUR
TCIAN0566-25G TCIAN0566-5G
3-Nitroftalonitrilo ≥98.0% (por GC)
3-Nitroftalonitrilo
Formula: C₈H₃N₃O₂
Pto. de fusión: 160 °C
Número MDL: MFCD00191558
Núm. CAS: 51762-67-5
EINECS: 450-650-8
ADR: 6.1,I
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=a45af161efb3840a7faed97acde95f0b88e0869f&vid=a45af161efb3840a7faed97acde95f0b88e0869f&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 162.0 to 165.0 deg-C