Triciclo[5.2.1.0(2,6)]-8-decanona ≥95.0% (por GC)
Proveedor: TCI
|
Atención
|
Sinónimos:
Hexahydro-1H-4,7-methanoinden-5(6H)-one, Tricyclo[5.2.1.0(2,6)]decan-8-one
T1321-25ML
T1321-500ML
TCIAT1321-25MLEA
27
EUR
TCIAT1321-25ML
TCIAT1321-500ML
Triciclo[5.2.1.0(2,6)]-8-decanona ≥95.0% (por GC)
Triciclo[5.2.1.0(2,6)]-8-decanona
Formula:
C₁₀H₁₄O MW: 150,22 g/mol Pto. Ebullición: 132°C Pto. de inflamación: 102°C |
Número MDL:
MFCD00168034 Núm. CAS: 13380-94-4 EINECS: 236-458-5 |
Resultados test especificaciones
Appearance | Colorless to Almost colorless clear liquid |
Purity (GC) | min. 95.0 % |
Learn more
About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...