2'-Metilacetofenona ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Sinónimos: o-Methylacetophenone, Methyl o-tolyl ketone, 1-(o-Tolyl)ethanone
M0172-25ML M0172-500ML
TCIAM0172-25MLEA 41 EUR
TCIAM0172-25ML TCIAM0172-500ML
2'-Metilacetofenona ≥98.0% (por GC)
2'-Metilacetofenona
Formula: C₉H₁₀O
MW: 134,18 g/mol
Pto. Ebullición: 216°C
Densidad: 1,0262 g/cm³ (0 °C)
Pto. de inflamación: 76°C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00008734
Núm. CAS: 577-16-2
EINECS: 209-408-5
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=426cb921b05ebd3312192c01be4097714ba59c3f&vid=426cb921b05ebd3312192c01be4097714ba59c3f&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %