Propileno carbonato ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: Propylene glycol carbonate, 4-Methyl-1,3-dioxolan-2-one, Carbonic acid propylene glycol ester
P0525-25G P0525-500G
TCIAP0525-25GEA 17 EUR
TCIAP0525-25G TCIAP0525-500G
Propileno carbonato ≥98.0% (por GC)
Propileno carbonato
Formula: C₄H₆O₃
Pto. Ebullición: 242°C
Pto. de fusión: -49°C
Densidad: 1,2 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: 132°C (copa cerrada)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00005385
Núm. CAS: 108-32-7
EINECS: 203-572-1
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=dd4f74a96ae6d9c8ed1a11d6e5993155eefbc650&vid=dd4f74a96ae6d9c8ed1a11d6e5993155eefbc650&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %