3-Butin-2-ona ≥97.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Peligro
Sinónimos: But-3-yn-2-one
B2393-5G B2393-1G
TCIAB2393-5GEA 186 EUR
TCIAB2393-5G TCIAB2393-1G
3-Butin-2-ona ≥97.0% (por GC)
3-Butin-2-ona
Formula: C₄H₄O
Pto. Ebullición: 86°C
Densidad: 0,886 g/cm³ (15 °C)
Pto. de inflamación: -1°C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00008775
Núm. CAS: 1423-60-5
EINECS: 215-834-2
UN: 1992
ADR: 3,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=f5c73c09318959aacd747c830d7276223e1a4412&vid=f5c73c09318959aacd747c830d7276223e1a4412&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Yellow clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %