2-Piperidona ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: δ-Valerolactame, delta-Valerolactam, Piperidin-2-one
P0455-25G P0455-500G P0455-100G
TCIAP0455-25GEA 29 EUR
TCIAP0455-25G TCIAP0455-500G TCIAP0455-100G
2-Piperidona ≥98.0% (por GC)
2-Piperidona
Formula: C₅H₉NO
MW: 99,13 g/mol
Pto. Ebullición: 256 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 35…38 °C
Densidad: 1,073 g/cm³ (40 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00006037
Núm. CAS: 675-20-7
EINECS: 211-622-9
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=18c64a5e708a2af87a6499367f4739f925efc530&vid=18c64a5e708a2af87a6499367f4739f925efc530&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White or Colorless to Light orange to Yellow powder to lump to clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Solubility in Methanol almost transparency