1-Etil-2-pirrolidona ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
|
Peligro
|
E0358-25ML
E0358-250ML
TCIAE0358-25MLEA
17
EUR
TCIAE0358-25ML
TCIAE0358-250ML
1-Etil-2-pirrolidona ≥98.0% (por GC)
1-Etil-2-pirrolidona
Formula:
C₆H₁₁NO Pto. Ebullición: 218°C Densidad: 0,9979 g/cm³ (20 °C) Pto. de inflamación: 76°C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00003199 Núm. CAS: 2687-91-4 EINECS: 220-250-6 |
|
Resultados test especificaciones
Appearance | Colorless to Light yellow clear liquid |
Purity (GC) | min. 98.0 % |